Drukuj
Kwas piwalinowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
T71803-100ML T71803-500ML T71803-5ML
SIALT71803-100MLEA 207 PLN
SIALT71803-100ML SIALT71803-500ML SIALT71803-5ML
Kwas piwalinowy, Sigma-Aldrich®
Kwas piwalinowy
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 164 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 32…35 °C
Gęstość: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 640 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004194
Numer CAS: 75-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-922-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,07667