Drukuj
Kwas piwalinowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01336.0100 8.01336.1000 8.01336.9050
8.01336.0100EA 133 PLN
8.01336.0100 8.01336.1000 8.01336.9050
Kwas piwalinowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kwas piwalinowy
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 164 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 32…35 °C
Gęstość: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 640 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004194
Numer CAS: 75-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-922-5
Jednostka: 1759
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,07667
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 25 g/l (20 °C)
Melting Point 32 - 35 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 164 °C
Vapor Pressure 0.85 hPa (20 °C)
Flash Point 64 °C
Refractive Index 1.3931 (37 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)