Kwas piwalinowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
A10776.0C
A10776.0E
A10776.36
A10776.0CEA
4060
PLN
A10776.0C
A10776.0E
A10776.36
Kwas piwalinowy ≥99%
Kwas piwalinowy
Purity: 99%
CAS No.: 75-98-9
Molecular Formula: (CH3)3CCO2H
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 63°(145°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 163-165°
Solubility: Soluble in alcohol, ether. Slightly soluble in water
Beilstein Reference: 969480
Merck Reference: 14,7511
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004194
Formuła:
C₅H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 163…165 °C Temp. topnienia: 31…35 °C Gęstość: 0,91 Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004194 Numer CAS: 75-98-9 Numer WE (dawny EINECS): 200-922-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,7511 |