Drukuj
Kwas piwalinowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
140020050 140021000 140025000 140020025
ACRO140020050EA 170 PLN
ACRO140020050 ACRO140021000 ACRO140025000 ACRO140020025
Kwas piwalinowy 99%
Kwas piwalinowy
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 163…164 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 33…35 °C
Gęstość: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004194
Numer CAS: 75-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-922-5
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,07667
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %