2,2-Dimethylbutyric acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,2-Dimethylbutanoic acid
A17072.09
A17072.18
A17072.30
A17072.09EA
227
PLN
A17072.09
A17072.18
A17072.30
2,2-Dimethylbutyric acid ≥97%
2,2-Dimethylbutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 595-37-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4154
Odour: Pungent
Melting Point: -14°
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 1720666
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004200
Formuła:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Temp. Wrzenia: 186 °C Temp. topnienia: –14 °C Gęstość: 0.926 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004200 Numer CAS: 595-37-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-865-0 Jednostka: 3265 ADR: 8 III |