Drukuj
Piwalinian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl trimethylacetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
M86502-100ML M86502-500ML
SIALM86502-100MLEA 234 PLN
SIALM86502-100ML SIALM86502-500ML
Piwalinian metylu, Sigma-Aldrich®
Piwalinian metylu
Formuła: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 101
Temp. topnienia: < –70 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 6
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008843
Numer CAS: 598-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-959-1
Jednostka: 3272
ADR: 3 II