Piwalinian metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 598-98-1
Molecular Formula: (CH3)3CCO2CH3
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.3900
Melting Point:
Formuła:
C₆H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 100…101 °C Temp. topnienia: < –70 °C Gęstość: 0,875 Temp. Zapłonu: 6 °C (42 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008843 Numer CAS: 598-98-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-959-1 Jednostka: 3272 ADR: 3,II |