Piwalinian etylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trimethylacetic acid ethyl ester, Ethyltrimethylacetate, Pivalic acid ethyl ester, 2,2-Dimethylpropionic acid ethyl ester, Ethyl trimethylacetate
Purity: 99%
CAS No.: 3938-95-2
Molecular Formula: (CH3)3CCO2CH2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Stench
Melting Point: -90°
Boiling Point: 116-118°
Beilstein Reference: 1747617
Merck Reference: 14,7511
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009129
Formuła:
C₇H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 116…118 °C Temp. topnienia: –90 °C Gęstość: 0,891 Temp. Zapłonu: 16 °C (60 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009129 Numer CAS: 3938-95-2 Numer WE (dawny EINECS): 223-520-1 Jednostka: 3272 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,7511 |