Drukuj
L(-)-Glutation (forma utleniona), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: L(-)-Glutathione, oxidized, Bi(glutathion-S-yl), GSSG, Glutathiol, Oxidized Glutathione (GSSG), Glutathione oxidized, (2S,2'S)-5,5'-(((2R,2'R)-Disulphanediylbis(1-((carboxymethyl)amino)-1-oxopropane-3,2-diyl))bis(azanediyl))bis(2-amino-5-oxopentanoic acid)
MQ200
G4501-100MG G4501-1G G4501-250MG G4501-500MG G4501-5G
SIALG4501-100MGEA 236 PLN
SIALG4501-100MG SIALG4501-1G SIALG4501-250MG SIALG4501-500MG SIALG4501-5G
L(-)-Glutation (forma utleniona), Sigma-Aldrich®
L(-)-Glutation (forma utleniona)
Formuła: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
MW: 612.64 g/mol
Temp. topnienia: 185
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063106
Numer CAS: 27025-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 248-170-7