Drukuj
L(-)-Glutation (forma utleniona) ≥95%, high purity
Dostawca: VWR Chemicals
0524-1GEA 567 PLN
0524-1G 0524-5G
L(-)-Glutation (forma utleniona) ≥95%, high purity
L(-)-Glutation (forma utleniona)
Formuła: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Temp. topnienia: 185 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063106
Numer CAS: 27025-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 248-170-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Iron <0.002%
Lead <0.001%
Loss on Drying ≤8%
Purity ≥95%