Drukuj
L(-)-Glutation (forma utleniona) hydrat 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
343840010 343840050 343840250
ACRO343840010EA 384 PLN
ACRO343840010 ACRO343840050 ACRO343840250
L(-)-Glutation (forma utleniona) hydrat 95%
L(-)-Glutation (forma utleniona) hydrat
Formuła: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂·xH₂O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00150701
Numer CAS: 27025-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 248-170-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -92° to -106° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm