Drukuj
L(-)-Glutation (forma utleniona) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
320225000 320220050
ACRO320225000EA 294 PLN
ACRO320225000 ACRO320220050
L(-)-Glutation (forma utleniona) 98%
L(-)-Glutation (forma utleniona)
Formuła: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Temp. topnienia: 178 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063106
Numer CAS: 27025-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 248-170-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 % (105°C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation -92° to -106° (20°C, 589 nm) (c=4, water)