Drukuj
glutation (forma zredukowana), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
MQ200
G6529-1G G6529-25G G6529-5G
SIALG6529-1GEA 580 PLN
SIALG6529-1G SIALG6529-25G SIALG6529-5G
glutation (forma zredukowana), Sigma-Aldrich®
glutation (forma zredukowana)
Formuła: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307.33 g/mol
Temp. topnienia: 185…195 °C
Gęstość: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00065939
Numer CAS: 70-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-725-4
Klasyfikacja Merck : 13,04488