Drukuj
glutation (forma zredukowana), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
G6013-25G G6013-100G G6013-10G G6013-5G
SIALG6013-25GEA 2720 PLN
SIALG6013-25G SIALG6013-100G SIALG6013-10G SIALG6013-5G
glutation (forma zredukowana), Sigma-Aldrich®
glutation (forma zredukowana)
Formuła: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Temp. topnienia: 185…195 °C
Gęstość: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00065939
Numer CAS: 70-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-725-4
Klasyfikacja Merck : 13,04488