Drukuj
glutation (forma zredukowana), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
MQ300
G4251-5G G4251-1G G4251-10MG G4251-100G G4251-10G G4251-250G G4251-25G G4251-300MG G4251-500G G4251-50G
SIALG4251-5GEA 335 PLN
SIALG4251-5G SIALG4251-1G SIALG4251-10MG SIALG4251-100G SIALG4251-10G SIALG4251-250G SIALG4251-25G SIALG4251-300MG SIALG4251-500G SIALG4251-50G
glutation (forma zredukowana), Sigma-Aldrich®
glutation (forma zredukowana)
Formuła: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307.33 g/mol
Temp. topnienia: 185…195 °C
Gęstość: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00065939
Numer CAS: 70-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-725-4
Klasyfikacja Merck : 13,04488