Drukuj
glutation (forma zredukowana)
Dostawca: Molekula
Synonim: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
14457031-5G 14457031-25G
MOLE14457031-5GEA 403 PLN
MOLE14457031-5G MOLE14457031-25G
glutation (forma zredukowana)
glutation (forma zredukowana)
Formuła: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307.33 g/mol
Temp. topnienia: 185…195 °C
Gęstość: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00065939
Numer CAS: 70-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-725-4
Klasyfikacja Merck : 13,04488