Drukuj
glutation (forma zredukowana)
Dostawca: Cayman Chemical
10007461-1 10007461-10 10007461-25 10007461-5
CAYM10007461-1EA 150 PLN
CAYM10007461-1 CAYM10007461-10 CAYM10007461-25 CAYM10007461-5
glutation (forma zredukowana)
glutation (forma zredukowana)
Formuła: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Temp. topnienia: 185…195 °C
Gęstość: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00065939
Numer CAS: 70-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-725-4
Klasyfikacja Merck : 13,04488