Drukuj
glutation (forma zredukowana)
Dostawca: PanReac AppliChem
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
A2084.0005EA 212 PLN
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
glutation (forma zredukowana)
glutation (forma zredukowana)
Formuła: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Temp. topnienia: 185…195 °C
Gęstość: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00065939
Numer CAS: 70-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-725-4
Klasyfikacja Merck : 13,04488