Drukuj
glutation (forma zredukowana) ≥98%, high purity
Dostawca: VWR Chemicals
0399-250GEA 9190 PLN
0399-250G 0399-50G 0399-100G
glutation (forma zredukowana) ≥98%, high purity
glutation (forma zredukowana)
Formuła: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Temp. topnienia: 192−195 °C
Gęstość: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065939
Numer CAS: 70-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-725-4
Klasyfikacja Merck : 13,04488
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Iron ≤0.002%
Lead ≤0.001%
Loss on drying ≤1%
Purity ≥98%
Specific rotation −18.5 to −15.5°