Drukuj
glutation (forma zredukowana) 98% for analysis, reduced
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
120000010 120000050 120000250 120001000 120005000
ACRO120000010EA 191 PLN
ACRO120000010 ACRO120000050 ACRO120000250 ACRO120001000 ACRO120005000
glutation (forma zredukowana) 98% for analysis, reduced
glutation (forma zredukowana)
Formuła: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Gęstość: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00065939
Numer CAS: 70-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-725-4
Klasyfikacja Merck : 13,04488
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 192 °C (Dec)
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 % (800 °C)
Specific optical rotation -15.5° to -17.5° (20 °C, 589 nm) (c=4, H2O)
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm