Amid kwasu piwalinowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Trimethylacetamide, 2,2,2-Trimethylacetamide
A11319.09
A11319.18
A11319.30
A11319.09EA
278
PLN
A11319.09
A11319.18
A11319.30
Amid kwasu piwalinowego ≥98%
Amid kwasu piwalinowego
Purity: 98+%
CAS No.: 754-10-9
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Melting Point: 153-157°
Boiling Point: 212°
MDL No.: MFCD00008011
Formuła:
C₅H₁₁NO MW: 101.15 g/mol Temp. Wrzenia: 212 °C Temp. topnienia: 153…157 °C Gęstość: 1.02 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008011 Numer CAS: 754-10-9 Numer WE (dawny EINECS): 212-043-4 |