Drukuj
Amid kwasu piwalinowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Trimethylacetamide, 2,2,2-Trimethylacetamide
140010250 140011000 140010050
ACRO140010250EA 373 PLN
ACRO140010250 ACRO140011000 ACRO140010050
Amid kwasu piwalinowego 98%
Amid kwasu piwalinowego
Formuła: C₅H₁₁NO
MW: 101.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 212 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 152…156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008011
Numer CAS: 754-10-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-043-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 156 °C
GC ≥97.5 %