Drukuj
Bezwodnik piwalinowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
143502-100G 143502-25G
SIAL143502-100GEA 728 PLN
SIAL143502-100G SIAL143502-25G
Bezwodnik piwalinowy, Sigma-Aldrich®
Bezwodnik piwalinowy
Formuła: C₁₀H₁₈O₃
MW: 186.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 193
Gęstość: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 63
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008842
Numer CAS: 1538-75-6
Numer WE (dawny EINECS): 216-263-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 III