Bezwodnik piwalinowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
B22983.36
B22983.14
B22983.22
B22983.36EA
4350
PLN
B22983.36
B22983.14
B22983.22
Bezwodnik piwalinowy ≥99%
Bezwodnik piwalinowy
Purity: 99%
CAS No.: 1538-75-6
Molecular Formula: C10H18O3
Formula Weight: 186.25
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4090
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 193°
Beilstein Reference: 386552
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00008842
Formuła:
C₁₀H₁₈O₃ MW: 186.25 g/mol Temp. Wrzenia: 193 °C Gęstość: 0.918 Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008842 Numer CAS: 1538-75-6 Numer WE (dawny EINECS): 216-263-1 Jednostka: 3265 ADR: 8 III |