Drukuj
Bezwodnik piwalinowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
162440500 162440010 162442500
ACRO162440500EA 378 PLN
ACRO162440500 ACRO162440010 ACRO162442500
Bezwodnik piwalinowy 99%
Bezwodnik piwalinowy
Formuła: C₁₀H₁₈O₃
MW: 186.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 193 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.91 g/cm³
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008842
Numer CAS: 1538-75-6
Numer WE (dawny EINECS): 216-263-1
Jednostka: 2920
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow liquid Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %