Chlorek piwaloilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3282-30-2
Molecular Formula: (CH3)3CCOCl
Formula Weight: 120.58
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Pungent
Melting Point: -57°
Boiling Point: 105-106°
Beilstein Reference: 385668
UN No.: 2438
MDL No.: MFCD00000709
Formuła:
C₅H₉ClO Temp. Wrzenia: 105…106 °C Temp. topnienia: –57 °C Gęstość: 0,985 Temp. Zapłonu: 8 °C (46 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000709 Numer CAS: 3282-30-2 Numer WE (dawny EINECS): 221-921-6 Jednostka: 2438 ADR: 6.1,I |