Drukuj
Chlorek piwaloilu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethylacetyl chloride
140050050 140052500 140050010
ACRO140050050EA 129 PLN
ACRO140050050 ACRO140052500 ACRO140050010
Chlorek piwaloilu 99%
Chlorek piwaloilu
Formuła: C₅H₉ClO
MW: 120.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 105
Temp. topnienia: –56 °C
Gęstość: 0.98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 14 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000709
Numer CAS: 3282-30-2
Numer WE (dawny EINECS): 221-921-6
Jednostka: 2438
ADR: 6.1 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration RCOCl 98.5 to 101.5 %