3-Metyloacetylaceton mixture of tautomers 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L01135.06
L01135.14
L01135.06EA
287
PLN
L01135.06
L01135.14
3-Metyloacetylaceton mixture of tautomers 95%
3-Metyloacetylaceton
Purity: 95%
CAS No.: 815-57-6
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 635909
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008762
Formuła:
C₆H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 170…171 °C Temp. topnienia: –31 °C Gęstość: 0,980 Temp. Zapłonu: 56 °C (132 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008762 Numer CAS: 815-57-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-420-3 Jednostka: 1224 ADR: 3,III |