Drukuj
2,2,6,6-Tetrametylo-3,5-heptanodion, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dipivaloylmethane, TMHD, 2,2,6,6-Tetramethylheptane-3,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
155756-100G 155756-25G 155756-5G
SIAL155756-100GEA 1120 PLN
SIAL155756-100G SIAL155756-25G SIAL155756-5G
2,2,6,6-Tetrametylo-3,5-heptanodion, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetrametylo-3,5-heptanodion
Formuła: C₁₁H₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 203 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 28…30 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008848
Numer CAS: 1118-71-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-268-3