Drukuj
4-Hydroksy-4-metylo-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
H41544-2.5L H41544-25ML H41544-500ML H41544-4L
SIALH41544-2.5LEA 682 PLN
SIALH41544-2.5L SIALH41544-25ML SIALH41544-500ML SIALH41544-4L
4-Hydroksy-4-metylo-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
4-Hydroksy-4-metylo-2-pentanon
Formuła: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Temp. Wrzenia: 166 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004471
Numer CAS: 123-42-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-626-7
Jednostka: 1148
ADR: 3,III
REACH: 01-2119473975-21
Klasyfikacja Merck : 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=d8a0cccff2cac15b826ba733a013451ac11e3b51&prid=web&clid=SAPDAM