3-Hydroksy-3-metylobutanon ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-Hydroxy-3-methylbutan-2-one
43724.22
43724.14
43724.06
43724.22EA
3310
PLN
43724.22
43724.14
43724.06
3-Hydroksy-3-metylobutanon ≥90%
3-Hydroksy-3-metylobutanon
Purity: 90+%
CAS No.: 115-22-0
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 42°(107.6°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.96
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 140-141°
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00004460
Formuła:
C₅H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 140…141 °C Gęstość: 0,96 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004460 Numer CAS: 115-22-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-073-1 Jednostka: 1224 ADR: 3,III |