Drukuj
4-Metylo-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
M-Clarity™ quality level = MQ300
W273104-1KG-K W273104-8KG-K
SIALW273104-1KG-KEA 308 PLN
SIALW273104-1KG-K SIALW273104-8KG-K
4-Metylo-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
4-Metylo-2-pentanon
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 117.4
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 16
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008938
Numer CAS: 108-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-550-1
Jednostka: 1245
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM