Drukuj
4,4-Dimetylo-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4,4-Dimethylpentan-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
136875-25G 136875-5G
SIAL136875-25GEA 2230 PLN
SIAL136875-25G SIAL136875-5G
4,4-Dimetylo-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
4,4-Dimetylo-2-pentanon
Formuła: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 126
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 0.808 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008854
Numer CAS: 590-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-685-2
Jednostka: 1224
ADR: 3 II