Drukuj
3-Metylo-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M67001-25G M67001-5G
SIALM67001-25GEA 1260 PLN
SIALM67001-25G SIALM67001-5G
3-Metylo-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
3-Metylo-2-pentanon
Formuła: C₆H₁₂O
Temp. Wrzenia: 117 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,815 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009336
Numer CAS: 565-61-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-282-1
Jednostka: 1224
ADR: 3,II