Drukuj
3,3-Dimetylobutanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
P45605-100ML P45605-500ML
SIALP45605-100MLEA 476 PLN
SIALP45605-100ML SIALP45605-500ML
3,3-Dimetylobutanon, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimetylobutanon
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 106
Temp. topnienia: –53 °C
Gęstość: 0.803 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 5
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008846
Numer CAS: 75-97-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-920-4
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,07594