3,3-Dimetylobutanon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
A10289.22
A10289.36
A10289.22EA
752
PLN
A10289.22
A10289.36
3,3-Dimetylobutanon ≥97%
3,3-Dimetylobutanon
Purity: 97%
CAS No.: 75-97-8
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.3970
Melting Point: -53°
Boiling Point: 105-106°
Merck Reference: 14,7440
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008846
Formuła:
C₆H₁₂O MW: 100.16 g/mol Temp. Wrzenia: 105…106 °C Temp. topnienia: –53 °C Gęstość: 0.803 Temp. Zapłonu: 5 °C (41 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008846 Numer CAS: 75-97-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-920-4 Jednostka: 1224 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 14,7440 |