Drukuj
2-Metylo-3-pentanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ethyl Isopropyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
108707-25G 108707-5G
SIAL108707-25GEA 811 PLN
SIAL108707-25G SIAL108707-5G
2-Metylo-3-pentanon, Sigma-Aldrich®
2-Metylo-3-pentanon
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 115
Temp. topnienia: –69 °C
Gęstość: 0.8845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009314
Numer CAS: 565-69-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-288-4
Jednostka: 1224
ADR: 3 II