Drukuj
2,6-Dimetylo-4-heptanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diisobutyl Ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
537691-1L 537691-18L 537691-4L
SIAL537691-1LEA 335 PLN
SIAL537691-1L SIAL537691-18L SIAL537691-4L
2,6-Dimetylo-4-heptanon, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimetylo-4-heptanon
Formuła: C₉H₁₈O
Temp. Wrzenia: 165 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008940
Numer CAS: 108-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-620-1
Jednostka: 1224
ADR: 3,III