Drukuj
2,6-Dimetylo-4-heptanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diisobutyl Ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
273848-100G 273848-25G
SIAL273848-100GEA 1240 PLN
SIAL273848-100G SIAL273848-25G
2,6-Dimetylo-4-heptanon, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimetylo-4-heptanon
Formuła: C₉H₁₈O
Temp. Wrzenia: 165 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008940
Numer CAS: 108-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-620-1
Jednostka: 1224
ADR: 3,III