Drukuj
Piwalinian chlorometylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Chloromethyl trimethylacetate, Trimethylacetic acid chloromethyl ester, 2,2-Dimethylpropionic acid chloromethyl ester, Pivalic acid chloromethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
141186-100G 141186-25G
SIAL141186-100GEA 448 PLN
SIAL141186-100G SIAL141186-25G
Piwalinian chlorometylu, Sigma-Aldrich®
Piwalinian chlorometylu
Formuła: C₆H₁₁ClO₂
Temp. Wrzenia: 70 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,0387 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000884
Numer CAS: 18997-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 242-735-1