Piwalinian chlorometylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chloromethyl trimethylacetate, Trimethylacetic acid chloromethyl ester, 2,2-Dimethylpropionic acid chloromethyl ester, Pivalic acid chloromethyl ester
A11967.14
A11967.22
A11967.14EA
234
PLN
A11967.14
A11967.22
Piwalinian chlorometylu ≥97%
Piwalinian chlorometylu
Purity: 97%
CAS No.: 18997-19-8
Molecular Formula: C6H11ClO2
Formula Weight: 150.60
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 1560838
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000884
Formuła:
C₆H₁₁ClO₂ Temp. Wrzenia: 146…148 °C Gęstość: 1,045 Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000884 Numer CAS: 18997-19-8 Numer WE (dawny EINECS): 242-735-1 ADR: 3,III |