Drukuj
1-Chloro-2-metylopropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
178004-100ML 178004-500ML
SIAL178004-100MLEA 326 PLN
SIAL178004-100ML SIAL178004-500ML
1-Chloro-2-metylopropan, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-2-metylopropan
Formuła: C₄H₉Cl
Temp. Wrzenia: 68 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –131 °C
Gęstość: 0,8829 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000954
Numer CAS: 513-36-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-157-9
Jednostka: 1127
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05155