Drukuj
1-Chloro-2,2-dimethylpropane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
274496-25G 274496-5G
SIAL274496-25GEA 955 PLN
SIAL274496-25G SIAL274496-5G
1-Chloro-2,2-dimethylpropane, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
Formuła: C₅H₁₁Cl
Temp. Wrzenia: 84 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000941
Numer CAS: 753-89-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-040-8
Jednostka: 1107
ADR: 3,II