Drukuj
Aldehyd izowalerianowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Methylbutyraldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W269212-100G-K W269212-1KG-K
SIALW269212-100G-KEA 748 PLN
SIALW269212-100G-K SIALW269212-1KG-K
Aldehyd izowalerianowy, Sigma-Aldrich®
Aldehyd izowalerianowy
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 90
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 0
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007014
Numer CAS: 590-86-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-691-5
Jednostka: 2058
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05250