Drukuj
Aldehyd izowalerianowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W269204-1KG-K W269204-20KG-K W269204-4KG-K
SIALW269204-1KG-KEA 572 PLN
SIALW269204-1KG-K SIALW269204-20KG-K SIALW269204-4KG-K
Aldehyd izowalerianowy, Sigma-Aldrich®
Aldehyd izowalerianowy
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 90 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 0 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007014
Numer CAS: 590-86-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-691-5
Jednostka: 2058
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05250