Drukuj
Aldehyd izowalerianowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Methylbutyraldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
146455-100ML 146455-2.5L 146455-25ML 146455-500ML
SIAL146455-100MLEA 126 PLN
SIAL146455-100ML SIAL146455-2.5L SIAL146455-25ML SIAL146455-500ML
Aldehyd izowalerianowy, Sigma-Aldrich®
Aldehyd izowalerianowy
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 90
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 0
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007014
Numer CAS: 590-86-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-691-5
Jednostka: 2058
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05250