Drukuj
aldehyd izomasłowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
W222003-1KG-K W222003-20KG-K W222003-4KG-K W222003-8KG-K
SIALW222003-1KG-KEA 476 PLN
SIALW222003-1KG-K SIALW222003-20KG-K SIALW222003-4KG-K SIALW222003-8KG-K
aldehyd izomasłowy, Sigma-Aldrich®
aldehyd izomasłowy
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 64 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –65 °C
Gęstość: 0,794 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –24 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006980
Numer CAS: 78-84-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-149-6
Jednostka: 2045
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05171