2-Metylobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W269107-100G-K
W269107-1KG-K
W269107-8KG-K
SIALW269107-100G-KEA
408
PLN
SIALW269107-100G-K
SIALW269107-1KG-K
SIALW269107-8KG-K
2-Metylobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Metylobutyraldehyd
Formuła:
C₅H₁₀O Temp. Wrzenia: 90 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –100 °C Gęstość: 0,803 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006984 Numer CAS: 96-17-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-485-6 Jednostka: 1989 ADR: 3,II |