Drukuj
Aldehyd piwalinowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T71501-100ML T71501-25ML T71501-5ML
SIALT71501-100MLEA 2560 PLN
SIALT71501-100ML SIALT71501-25ML SIALT71501-5ML
Aldehyd piwalinowy, Sigma-Aldrich®
Aldehyd piwalinowy
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 74 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 6 °C
Gęstość: 0,771 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006962
Numer CAS: 630-19-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-134-6