Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk® Hydrophilic DVB, Kolumny SPE
Dostawca: Avantor
8108-04EA 1970 PLN
8108-04 8108-09
J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk® Hydrophilic DVB, Kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
W tych kolumnach zastosowano żywice polimerowe BAKERBOND® DVB będące produktem ultraczystej technologii mikrocząstek polimerowych. Cząstki tych żywic mają dużą powierzchnię, są wysoce sztywne, stabilne w zakresie odczynów pH od 1 do 14, są zwilżalne wodą i nie wpływa na nie suszenie sorbentu. Kolumny te są zalecane w przypadku stosowania zaawansowanych metod wykrywania.
  • Usprawnienie odzysku z przygotowania próbek
  • Na bazie polimerów
Zastosowania ogólne: anality polarne do niepolarnych.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie adsorpcji.